Tisk…
2,2',2''-(2,4,6-Trifluorobenzene-1,3,5-triyl)tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48621-1G PC48621-5G
APOSPC48621-1GEA 12240 CZK
APOSPC48621-1G APOSPC48621-5G
2,2',2''-(2,4,6-Trifluorobenzene-1,3,5-triyl)tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
2,2',2''-(2,4,6-Trifluorobenzene-1,3,5-triyl)tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
Vzorec: C₂₄H₃₆B₃F₃O₆
MW: 509,967 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12407207
CAS číslo: 408492-24-0