2,2'-(5-Bromo-2-fluorobenzene-1,3-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48620-1G
PC48620-5G
APOSPC48620-1GEA
8100
CZK
APOSPC48620-1G
APOSPC48620-5G
2,2'-(5-Bromo-2-fluorobenzene-1,3-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
2,2'-(5-Bromo-2-fluorobenzene-1,3-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
Vzorec:
C₁₈H₂₆B₂BrFO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12026099 CAS číslo: 942069-49-0 |