Tisk…
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC48609-1G PC48609-250MG PC48609-5G
APOSPC48609-1GEA 2610 CZK
APOSPC48609-1G APOSPC48609-250MG APOSPC48609-5G
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BF₂O₃
MW: 270.08 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16996403
CAS číslo: 960067-33-8