Tisk…
Methyl 4-bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-fluorosalicylate, 3-Bromo-2-fluoro-6-(methoxycarbonyl)phenol
PC48605-1G PC48605-250MG PC48605-100MG PC48605-5G PC48605-25G
APOSPC48605-1GEA 9330 CZK
APOSPC48605-1G APOSPC48605-250MG APOSPC48605-100MG APOSPC48605-5G APOSPC48605-25G
Methyl 4-bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Methyl 4-bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₆BrFO₃
MW: 249.034 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28122826
CAS číslo: 1807191-62-3