4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48601-1G
PC48601-250MG
APOSPC48601-1GEA
25460
CZK
APOSPC48601-1G
APOSPC48601-250MG
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₂BrClF₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13189905 CAS číslo: 1196153-93-1 |