Tisk…
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
PC48600-1G PC48600-250MG
APOSPC48600-1GEA 2730 CZK
APOSPC48600-1G APOSPC48600-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
MW: 335.34 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28122825
CAS číslo: 1820641-80-2