Tisk…
5-Fluorobenzo[b]furan 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48599-1G PC48599-250MG
APOSPC48599-1GEA 7250 CZK
APOSPC48599-1G APOSPC48599-250MG
5-Fluorobenzo[b]furan 95%
5-Fluorobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₅FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08236757
CAS číslo: 24410-59-1