Tisk…
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48592-1G PC48592-5G
APOSPC48592-1GEA 622 CZK
APOSPC48592-1G APOSPC48592-5G
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
Vzorec: C₄H₃F₃O₃
Bod varu: 85…86 °C (12 mm Hg)
Bod tání: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183522
CAS číslo: 167951-80-6