Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48590-1G PC48590-250MG PC48590-5G
APOSPC48590-1GEA 11580 CZK
APOSPC48590-1G APOSPC48590-250MG APOSPC48590-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23707391
CAS číslo: 1114546-30-3