Tisk…
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48583-1G PC48583-250MG
APOSPC48583-1GEA 5890 CZK
APOSPC48583-1G APOSPC48583-250MG
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₇F₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13185693
CAS číslo: 1027888-79-4