Tisk…
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropionate
PC48576-1G PC48576-5G
APOSPC48576-1GEA 3540 CZK
APOSPC48576-1G APOSPC48576-5G
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Vzorec: C₅H₆BrF₃O₂
MW: 234,999 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18641866
CAS číslo: 108221-68-7