Tisk…
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
PC48574-1G PC48574-250MG
APOSPC48574-1GEA 4140 CZK
APOSPC48574-1G APOSPC48574-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
MW: 335.34 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103322
CAS číslo: 1820674-47-2