Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48573-1G PC48573-5G PC48573-250MG
APOSPC48573-1GEA 8600 CZK
APOSPC48573-1G APOSPC48573-5G APOSPC48573-250MG
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
Vzorec: C₇H₆F₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20489384
CAS číslo: 1346521-42-3
UN: 2735
ADR: 8,III