Tisk…
2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1232xf
PC48571-25G PC48571-1G PC48571-5G
APOSPC48571-25GEA 87280 CZK
APOSPC48571-25G APOSPC48571-1G APOSPC48571-5G
2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
Vzorec: C₃H₂Cl₂F₂
MW: 146,951 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28103321
CAS číslo: 2252-87-1