Tisk…
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48564-1G PC48564-250MG PC48564-5G
APOSPC48564-1GEA 6620 CZK
APOSPC48564-1G APOSPC48564-250MG APOSPC48564-5G
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol 97%
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol
Vzorec: C₃H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19207959
CAS číslo: 155310-11-5