Tisk…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48561-1G PC48561-250MG
APOSPC48561-1GEA 12400 CZK
APOSPC48561-1G APOSPC48561-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28096624
CAS číslo: 1499926-64-5
UN: 3259
ADR: 8,III