Tisk…
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48559-1G PC48559-250MG PC48559-5G
APOSPC48559-1GEA 9330 CZK
APOSPC48559-1G APOSPC48559-250MG APOSPC48559-5G
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27978532
CAS číslo: 1505850-20-3