Tisk…
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl (6-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)carbamate
PC48558-1G PC48558-250MG
APOSPC48558-1GEA 24140 CZK
APOSPC48558-1G APOSPC48558-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Vzorec: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28096623
CAS číslo: 1820705-04-1