Tisk…
(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1S)-2,3-Dihydro-4-fluoro-1H-inden-1-amine hydrochloride, (S)-4-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
PC48531-100MG PC48531-1G PC48531-250MG
APOSPC48531-100MGEA 3510 CZK
APOSPC48531-100MG APOSPC48531-1G APOSPC48531-250MG
(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride 95+%
(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀FN·ClH
MW: 187,642 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16295140
CAS číslo: 1286734-90-4