Tisk…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylboronic acid
PC48528-1G PC48528-250MG PC48528-5G
APOSPC48528-1GEA 827 CZK
APOSPC48528-1G APOSPC48528-250MG APOSPC48528-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₄BBrClFO₂
MW: 253,261 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11111906
CAS číslo: 1451392-87-2