2-(Difluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Cyanobenzal fluoride, α,α-Difluoro-o-tolunitrile
PC48525-1G
PC48525-5G
APOSPC48525-1GEA
1580
CZK
APOSPC48525-1G
APOSPC48525-5G
2-(Difluoromethyl)benzonitrile
2-(Difluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₅F₂N MW: 153,129 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21606585 CAS číslo: 799814-30-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |