Tisk…
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-iodophenyl trifluoromethyl ether, 2-Bromo-4-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC48523-1G PC48523-5G
APOSPC48523-1GEA 2110 CZK
APOSPC48523-1G APOSPC48523-5G
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃IO
MW: 366,902 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18398077
CAS číslo: 1049731-04-5