Tisk…
2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Dimethyl-2-[perfluoro(2-hydroxyprop-2-yl)]benzene, 2-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)-p-xylene
PC4852-1G PC4852-250MG
APOSPC4852-1GEA 1660 CZK
APOSPC4852-1G APOSPC4852-250MG
2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 97%
2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Vzorec: C₁₁H₁₀F₆O
MW: 272,187 g/mol
Bod varu: 82…83 °C (10 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041490
CAS číslo: 28180-47-4