Tisk…
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48486-1G PC48486-5G
APOSPC48486-1GEA 13860 CZK
APOSPC48486-1G APOSPC48486-5G
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04091131
CAS číslo: 665022-07-1