Tisk…
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48481-1G PC48481-250MG
APOSPC48481-1GEA 12400 CZK
APOSPC48481-1G APOSPC48481-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Vzorec: C₉H₈BrClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348376
CAS číslo: 1820740-68-8