Tisk…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3'-Chloro-2,6'-dibromo-2'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(6-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48480-1G PC48480-250MG
APOSPC48480-1GEA 10910 CZK
APOSPC48480-1G APOSPC48480-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28096621
CAS číslo: 1804382-46-4
UN: 3261
ADR: 8,III