Tisk…
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-fluorophenylboronic acid
PC48478-1G PC48478-500MG
APOSPC48478-1GEA 12400 CZK
APOSPC48478-1G APOSPC48478-500MG
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Vzorec: C₆H₄BCl₂FO₂
MW: 208.81 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28786331
CAS číslo: 2048237-95-0