Tisk…
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)-4-nitroaniline
PC48472-1G PC48472-250MG
APOSPC48472-1GEA 12200 CZK
APOSPC48472-1G APOSPC48472-250MG
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₇FN₂O₄
MW: 214,151 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28397885
CAS číslo: 1805398-57-5