Tisk…
2-Fluoroterephthalic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluorobenzene-1,4-dicarboxylic acid
PC48471-250MG PC48471-1G
APOSPC48471-250MGEA 787 CZK
APOSPC48471-250MG APOSPC48471-1G
2-Fluoroterephthalic acid 95+%
2-Fluoroterephthalic acid
Vzorec: C₈H₅FO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407274
CAS číslo: 3906-87-4