Tisk…
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48467-1G PC48467-250MG
APOSPC48467-1GEA 827 CZK
APOSPC48467-1G APOSPC48467-250MG
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20484879
CAS číslo: 858414-22-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III