Tisk…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC48465-1G PC48465-250MG PC48465-5G
APOSPC48465-1GEA 5860 CZK
APOSPC48465-1G APOSPC48465-250MG APOSPC48465-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24848703
CAS číslo: 1449008-28-9