Tisk…
1,3'-Biazetidine bis(trifluoroacetate)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48464-100MG PC48464-250MG
APOSPC48464-100MGEA 8300 CZK
APOSPC48464-100MG APOSPC48464-250MG
1,3'-Biazetidine bis(trifluoroacetate)
1,3'-Biazetidine bis(trifluoroacetate)
Vzorec: C₆H₁₂N₂·2CF₃CO₂H
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18839202
CAS číslo: 1909335-95-0