Tisk…
2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48462-1G PC48462-250MG
APOSPC48462-1GEA 20300 CZK
APOSPC48462-1G APOSPC48462-250MG
2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Vzorec: C₈H₄BrFO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28096620
CAS číslo: 1823346-06-0