6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC48461-1G
PC48461-250MG
APOSPC48461-1GEA
20500
CZK
APOSPC48461-1G
APOSPC48461-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₄Br₂ClF Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28096619 CAS číslo: 1820741-85-2 UN: 3261 ADR: 8,III |