5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxytoluene, 5-Bromo-4-fluoro-o-cresol, 5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
PC48458-1G
PC48458-250MG
APOSPC48458-1GEA
8270
CZK
APOSPC48458-1G
APOSPC48458-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Vzorec:
C₇H₆BrFO MW: 205,024 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28096618 CAS číslo: 1701766-35-9 |