Tisk…
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone, 1-(6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48451-1G PC48451-250MG
APOSPC48451-1GEA 4370 CZK
APOSPC48451-1G APOSPC48451-250MG
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28096615
CAS číslo: 1540199-39-0