Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48447-5G
PC48447-1G
APOSPC48447-5GEA
17300
CZK
APOSPC48447-5G
APOSPC48447-1G
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Vzorec:
C₁₂H₆BF₂₁O₃ Bod varu: 137 °C (200 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22124054 CAS číslo: 755-53-3 |