3-(Difluoromethoxy)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48445-1G
PC48445-250MG
PC48445-500MG
APOSPC48445-1GEA
65130
CZK
APOSPC48445-1G
APOSPC48445-250MG
APOSPC48445-500MG
3-(Difluoromethoxy)piperidine 95%
3-(Difluoromethoxy)piperidine
Vzorec:
C₆H₁₁F₂NO Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD24843076 CAS číslo: 1240528-91-9 |