Tisk…
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4,6-Trifluorobenzyl 2-methylprop-2-enoate
PC48444-1G PC48444-5G PC48444-25G
APOSPC48444-1GEA 3810 CZK
APOSPC48444-1G APOSPC48444-5G APOSPC48444-25G
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₂
MW: 230,183 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28096613
CAS číslo: 1820739-95-4
UN: 1993
ADR: 3,III