Tisk…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48441-1G PC48441-250MG PC48441-5G
APOSPC48441-1GEA 6020 CZK
APOSPC48441-1G APOSPC48441-250MG APOSPC48441-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23713162
CAS číslo: 1428234-67-6