4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(Bromomethyl)benzal fluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethyl)benzene
PC48439-1G
PC48439-250MG
APOSPC48439-1GEA
9590
CZK
APOSPC48439-1G
APOSPC48439-250MG
4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₇BrF₂ MW: 221.042 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18791603 CAS číslo: 873373-34-3 UN: 3261 ADR: 8 III |