Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)phenyl]methanol, 4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzyl alcohol
PC48437-1G
PC48437-250MG
PC48437-5G
APOSPC48437-1GEA
6220
CZK
APOSPC48437-1G
APOSPC48437-250MG
APOSPC48437-5G
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 96%
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Vzorec:
C₉H₉FO₃ MW: 184,164 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19381748 CAS číslo: 816449-70-4 |