Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluoroanisole
PC48423-1G PC48423-5G PC48423-25G
APOSPC48423-1GEA 622 CZK
APOSPC48423-1G APOSPC48423-5G APOSPC48423-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Vzorec: C₇H₃F₄NO₃
MW: 225.097 g/mol
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00042300
CAS číslo: 124170-06-5