Tisk…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48422-1G PC48422-250MG PC48422-5G
APOSPC48422-1GEA 14490 CZK
APOSPC48422-1G APOSPC48422-250MG APOSPC48422-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16999150
CAS číslo: 1243459-56-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III