Tisk…
5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48418-250MG PC48418-1G PC48418-5G
APOSPC48418-250MGEA 4140 CZK
APOSPC48418-250MG APOSPC48418-1G APOSPC48418-5G
5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole 95+%
5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Vzorec: C₅H₄F₃NOS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18632535
CAS číslo: 131748-97-5