3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
PC48413-1G
PC48413-25G
PC48413-5G
APOSPC48413-1GEA
1490
CZK
APOSPC48413-1G
APOSPC48413-25G
APOSPC48413-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
Vzorec:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234.023 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18632532 CAS číslo: 1286734-82-4 |