Tisk…
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48410-1G PC48410-5G PC48410-25G
APOSPC48410-1GEA 827 CZK
APOSPC48410-1G APOSPC48410-5G APOSPC48410-25G
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Bod tání: 47…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204092
CAS číslo: 773875-67-5