Tisk…
3,4,5-Trifluorostyrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48409-1G PC48409-25G PC48409-5G
APOSPC48409-1GEA 2280 CZK
APOSPC48409-1G APOSPC48409-25G APOSPC48409-5G
3,4,5-Trifluorostyrene 95%
3,4,5-Trifluorostyrene
Vzorec: C₈H₅F₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18632531
CAS číslo: 159294-99-2
UN: 1993
ADR: 3,III