2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 2-Ethenyl-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48408-1G
PC48408-5G
APOSPC48408-1GEA
3310
CZK
APOSPC48408-1G
APOSPC48408-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene
Vzorec:
C₉H₆F₄ MW: 190,138 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08461649 CAS číslo: 1286734-95-9 UN: 1993 ADR: 3,II |