Tisk…
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48405-1G PC48405-5G
APOSPC48405-1GEA 2030 CZK
APOSPC48405-1G APOSPC48405-5G
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO
Bod tání: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18632530
CAS číslo: 1286734-89-1